Learn More
Tetrabromuro de carbono, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Carbon tetrabromide |
Punto de fusión | 88°C to 93°C |
Color | Blanco |
Punto de ebullición | 190°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (On organic basis) (GC) |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | CBr4 |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 01, 68 |
Fieser | 15,352; 16,366 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461277 | Certificado de análisis | 25/03/2024 | 325150050,325155000,325151000 |
A0440219 | Certificado de análisis | 22/09/2023 | 325150050,325155000,325151000 |
A0451863 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 325150050,325155000,325151000 |
A0447102 | Certificado de análisis | 31/10/2022 | 325150050,325155000,325151000 |
A0407003 | Certificado de análisis | 28/03/2022 | 325150050,325155000,325151000 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Carbon tetrabromide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Tetrabromuro de carbono, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido