Learn More
Tetrabromuro de carbono, 98 % (peso seco), puede contener hasta un 6 % de agua (aproximadamente), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11304314
Tetrabromuro de carbono, 98 % (peso seco), puede contener hasta un 6 % de agua (aproximadamente), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304314
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11304314
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00821.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Carbon tetrabromide is widely utilized as a solvent for greases, waxes and oils. In Appel reaction, it is used to convert alcohols to alkyl bromides. It has the property of non-flammability and finds application in fire-resistant chemicals as an active ingredient. It is also used for separating minerals. It can serves as an intermediate in manufacturing agrochemicals. It plays a vital role in the plastic and rubber industries for blowing and vulcanization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrabromuro de carbono se utiliza ampliamente como disolvente para grasas, ceras y aceites. En la reacción de Appel, se utiliza para convertir alcoholes en bromuros de alquilo. Tiene la propiedad de no ser inflamable y se aplica en productos químicos resistentes al fuego como ingrediente activo. También se utiliza para separar minerales. Puede servir como intermedio en la fabricación de productos agroquímicos. Desempeña un papel vital en los sectores del plástico y del caucho para el soplado y la vulcanización.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en éter, cloroformo y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y litio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 558-13-4
Fórmula molecular CBr4
Peso molecular (g/mol) 331.627
Número MDL MFCD00000117
Clave InChI HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbon tetrabromide, methane, tetrabromo, carbon bromide, methane tetrabromide, bromid uhlicity, carbontetrabromide, methane, tetrabromide, tetrabrommethan, bromid uhlicity czechMostrar másMostrar menos
PubChem CID 11205
ChEBI CHEBI:47875
Nombre IUPAC tetrabromometano
SMILES C(Br)(Br)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon tetrabromide
Punto de fusión 90°C to 95°C
Densidad 3.42
Punto de ebullición 190°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), puede contener hasta un ≈6 % de agua
Cantidad 100 g
Número UN UN2516
Beilstein 1732799
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in ether,chloroform and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.63
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10220821 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberL00821.22,L00821.14,L00821.36
Número de lote10250964 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberL00821.22,L00821.14,L00821.36
Número de lote10249676 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/02/2024 Catalog NumberL00821.22,L00821.14,L00821.36
Número de lote10248425 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2023 Catalog NumberL00821.22,L00821.14,L00821.36
Número de lote10241842 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/08/2022 Catalog NumberL00821.22,L00821.14,L00821.36
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tetrabromuro de carbono, 98 % (peso seco), puede contener hasta un 6 % de agua (aproximadamente), Thermo Scientific Chemicals >