Learn More
Tetrabromuro de carbono, 98 % (peso seco), puede contener hasta un 6 % de agua (aproximadamente), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Carbon tetrabromide is widely utilized as a solvent for greases, waxes and oils. In Appel reaction, it is used to convert alcohols to alkyl bromides. It has the property of non-flammability and finds application in fire-resistant chemicals as an active ingredient. It is also used for separating minerals. It can serves as an intermediate in manufacturing agrochemicals. It plays a vital role in the plastic and rubber industries for blowing and vulcanization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El tetrabromuro de carbono se utiliza ampliamente como disolvente para grasas, ceras y aceites. En la reacción de Appel, se utiliza para convertir alcoholes en bromuros de alquilo. Tiene la propiedad de no ser inflamable y se aplica en productos químicos resistentes al fuego como ingrediente activo. También se utiliza para separar minerales. Puede servir como intermedio en la fabricación de productos agroquímicos. Desempeña un papel vital en los sectores del plástico y del caucho para el soplado y la vulcanización.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en éter, cloroformo y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y litio.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Carbon tetrabromide |
Punto de fusión | 90°C to 95°C |
Punto de ebullición | 190°C |
Notas del porcentaje del ensayo | (peso seco), puede contener hasta un ≈6 % de agua |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2516 |
Beilstein | 1732799 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.63 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10220821 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | L00821.22,L00821.14,L00821.36 |
10250964 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | L00821.22,L00821.14,L00821.36 |
10249676 | Certificado de análisis | 16/02/2024 | L00821.22,L00821.14,L00821.36 |
10248425 | Certificado de análisis | 25/10/2023 | L00821.22,L00821.14,L00821.36 |
10241842 | Certificado de análisis | 08/08/2022 | L00821.22,L00821.14,L00821.36 |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.