Learn More
Wesbart™ Criocajas de cartón
Wesbart cryogenic boxes are made from fibreboard cardboard and are water-repellent for longer durability.
3.50€ - 3.80€
Especificaciones
Descripción | Cardboard Box with Dividers |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Cartón |
Forma | Rectangular |
Tipo | Cryo Box |
Código de producto | Marca | Admite | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Conjunto de tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Conjunto de tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17165034
|
Wesbart™
A1/81 |
81 Cryovials (1 to 2 mL) | 133 x 133 x 35 mm | 9 x 9 |
3.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17155034
|
Wesbart™
A1/100 |
100 Cryovials (1 to 2 mL) | 133 x 133 x 50 mm | 10 x 10 |
3.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Cardboard boxes are specially made for the aluminum freezer racks.
- Dividers are available in different diameters.
Especificaciones
Cardboard Box with Dividers | |
Cartón | |
Cryo Box | |
No estéril |
Blanco | |
Rectangular | |
Grid Divider |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Wesbart™ Criocajas de cartón