Learn More
Ratiolab™ Insertos de gradilla de cartón
Combine estos insertos de rejilla con cajas criogénicas para el almacenamiento a temperatura ultrabaja. Los insertos de rejilla de cartón Ratiolab™ son ideales para el almacenamiento y transporte de muestras.
Marca: Ratiolab™ 5120167
Descripción
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Para almacenamiento de muestras
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
- Acabado repelente al agua
- Embalaje en prácticas cajas plegables
Especificaciones
10 | |
Insertos de rejilla | |
Tubos de almacenamiento de muestras | |
133 mm | |
9 x 9 |
Cartón | |
Almacenamiento de muestras | |
40 mm | |
133 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 7
RAT001 DOC TECHNIQUE BOITE
Tamaño : 18 kB
Título del producto
Ratiolab™ Insertos de gradilla de cartón > Matriz: 9 x 9; altura: 40mm; ancho: 133mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido