Learn More
Fisherbrand™ Insertos de cajas criogénicas de cartón, 136 mm
Combine estos insertos con cajas criogénicas para un almacenamiento de células y una manipulación de muestras flexibles. Los insertos para cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ incluyen cartón resistente a temperaturas ultrabajas con acabado repelente al agua para el almacenamiento de muestras.
Marca: Fisherbrand™ FB71309
Descripción
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Para almacenamiento de muestras
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
- Acabado repelente al agua
Especificaciones
10 Paquetes | |
Insertos de rejilla | |
Tubos de almacenamiento de muestras | |
136 mm | |
16 x 16 |
Cartón | |
Almacenamiento de muestras | |
25 mm | |
136 mm |