Learn More
Fisherbrand™ Carpetas de cartón para portaobjetos
Almacene y transporte 20 o 30 portaobjetos estándar para microscopio en cartulinas de cartón resistentes. Las bandejas de cartulina para portaobjetos Fisherbrand™ incluyen ranuras rebajadas que protegen las muestras y ranuras para pulgar para un acceso sencillo a los portaobjetos. Las bandejas desechables son ideales para almacenamiento a corto plazo o el transporte de portaobjetos.
Marca: Fisherbrand™ HS9930
Descripción
Almacene y transporte hasta 20 portaobjetos estándar para microscopio en cartulinas de cartón resistentes. Las bandejas de cartulina para portaobjetos Fisherbrand™ incluyen ranuras rebajadas que protegen las muestras y ranuras para pulgar para un acceso sencillo a los portaobjetos. Las bandejas desechables son ideales para almacenamiento a corto plazo o el transporte de portaobjetos.
- Alberga portaobjetos de microscopio estándar (25 x 75 mm)
- Los compartimentos horizontales están rebajados para proteger las muestras cuando la cubierta está cerrada
- Cuenta con ranuras para el pulgar para facilitar la extracción de los portaobjetos
- La portada de la carpeta incluye una hoja de identificación de portaobjetos con números
- Las carpetas desechables están disponibles en 2 tamaños y diferentes colores
Especificaciones
30 | |
30 | |
281 x 328 x 10 mm | |
Portaobjetos de microscopio estándar (25 x 75 mm) | |
Sí |
Negro | |
30 portaobjetos | |
Para el almacenamiento o transporte | |
Cartón |