Learn More
Fisherbrand™ Carpetas de cartón para portaobjetos
Almacene y transporte 20 o 30 portaobjetos estándar para microscopio en cartulinas de cartón resistentes. Las bandejas de cartulina para portaobjetos Fisherbrand™ incluyen ranuras rebajadas que protegen las muestras y ranuras para pulgar para un acceso sencillo a los portaobjetos. Las bandejas desechables son ideales para almacenamiento a corto plazo o el transporte de portaobjetos.
5.65€ - 17.85€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento o transporte |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos de microscopio estándar (25 x 75 mm) |
Material | Cartón |
Bandejas | Sí |
Código de producto | Marca | El dispositivo tiene | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | El dispositivo tiene | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12942071
|
Fisherbrand™
|
20 portaobjetos | 208 x 341 x 9 mm | Verde |
11.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11713217
|
Fisherbrand™
|
30 portaobjetos | 281 x 328 x 10 mm | Negro |
17.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11790465
|
Fisherbrand™
|
20 portaobjetos | 208 x 341 x 9 mm | Azul |
5.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11703217
|
Fisherbrand™
|
20 portaobjetos | 208 x 341 x 9 mm | Negro |
11.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Almacene y transporte hasta 20 portaobjetos estándar para microscopio en cartulinas de cartón resistentes. Las bandejas de cartulina para portaobjetos Fisherbrand™ incluyen ranuras rebajadas que protegen las muestras y ranuras para pulgar para un acceso sencillo a los portaobjetos. Las bandejas desechables son ideales para almacenamiento a corto plazo o el transporte de portaobjetos.
- Admite portaobjetos estándar para microscopio (25 x 75 mm y 1 x 3 pulg)
- Los compartimentos horizontales están rebajados para proteger las muestras cuando la cubierta está cerrada
- Cuenta con ranuras para el pulgar para la retirada sencilla del portaobjetos
- La cubierta de la carpeta incluye una hoja de identificación de portaobjetos numerada
- Las carpetas desechables están disponibles en 2 tamaños y colores diferentes
Especificaciones
Para el almacenamiento o transporte | |
Portaobjetos de microscopio estándar (25 x 75 mm) | |
Cartón | |
Sí |