Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos para el sistema de purificación de agua Barnstead™
Mantenga el sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ con estos cartuchos de repuesto.
305.52€ - 766.82€
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11397151
|
Thermo Scientific™
09.4011 |
Cartucho de agua de alta pureza | Pacific TII |
305.52€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11357121
|
Thermo Scientific™
09.1019 |
Cartucho de intercambio de iones | Smart2Pure |
344.72€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11367121
|
Thermo Scientific™
09.1020 |
Cartucho pulidor ultrapuro | Smart2Pure |
573.82€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15390471
|
Thermo Scientific™
09.2005 |
Cartucho pulidor ultrapuro | GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, LabTower EDI |
766.82€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11337121
|
Thermo Scientific™
09.1006 |
Cartucho pulidor ultrapuro | MicroPure |
637.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
Mantenga el sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ con los cartuchos de repuesto Thermo Scientific™ Barnstead™.
Elija el número de pieza apropiado para su sistema. Estos cartuchos son para su uso con los siguientes sistemas de purificación de agua de puntos de uso Barnstead:- MicroPure™
- GenPure™
- GenPure™ Pro
- GenPure™ xCAD
- Smart2Pure™
- LabTower™ EDI
- Pacific™ TII
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Cartuchos para el sistema de purificación de agua Barnstead™