Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos para el sistema de purificación de agua Barnstead™
Mantenga el sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ con estos cartuchos de repuesto.
Marca: Thermo Scientific™ 09.4011
Descripción
Mantenga el sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ con los cartuchos de repuesto Thermo Scientific™ Barnstead™.
Elija el número de pieza apropiado para su sistema. Estos cartuchos son para su uso con los siguientes sistemas de purificación de agua de puntos de uso Barnstead:- MicroPure™
- GenPure™
- GenPure™ Pro
- GenPure™ xCAD
- Smart2Pure™
- LabTower™ EDI
- Pacific™ TII
Especificaciones
Cartucho de agua de alta pureza | |
Pacific TII | |
Cartucho de agua de alta pureza |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
40Hours
19Minutes
46Seconds
32