Learn More
Thermo Scientific™ Membranas de ósmosis inversa
Elija la membrana de ósmosis inversa (RO) Thermo Scientific™ requerida para su sistema de purificación de agua Barnstead™ Thermo Scientific™, tal como se indica.
Marca:  Thermo Scientific™ 09.2006
414.36 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11327141
  • 441.84€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Membrana de ósmosis inversa con pretratamiento integrado, 6 l/h
Smart2Pure
Membrana de ósmosis inversa (pretratada)
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
Thermo Scientific™ Membranas de ósmosis inversa > Membrana de ósmosis inversa con pretratamiento integrado, 6 l/h