Learn More
MP Biomedicals™ Caseína, Vitamina analizada, malla 30
Se utiliza como queso, aditivo alimentario y aglutinante para los fósforos de seguridad.
Marca: MP Biomedicals™ 0290452080
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fosfoproteína
- Extraído de la leche bovina
- Se utiliza como fuente de alimentos
- CAS:9000-71-9
Especificaciones
Caseína | |
Polvo | |
100 lb |
Amarillo | |
Se utiliza como queso, aditivo alimentario y aglutinante para fósforos de seguridad | |
Almacenar a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C) |