Learn More
MP Biomedicals™ Caseína, Vitamina analizada, malla 30
Se utiliza como queso, aditivo alimentario y aglutinante para los fósforos de seguridad.
344.00€ - 4835.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Caseína |
---|---|
Color | Amarillo |
Formato | Polvo |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza como queso, aditivo alimentario y aglutinante para fósforos de seguridad |
Requisitos de almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11455722
|
MP Biomedicals™
0290452005 |
5 lb |
344.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11465722
|
MP Biomedicals™
0290452025 |
25 lb |
1545.00€
25 libras |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11432490
|
MP Biomedicals™
0290452080 |
100 lb |
4835.00€
100 libras |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Fosfoproteína
- Extraído de la leche bovina
- Se utiliza como fuente de alimentos
- CAS:9000-71-9
Especificaciones
Caseína | |
Polvo | |
Almacenar a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C) |
Amarillo | |
Se utiliza como queso, aditivo alimentario y aglutinante para fósforos de seguridad |