Learn More
Epredia™ Cassette II Biopsy Tissue Cassettes
For small tissue samples, these cassettes have a front-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
Marca:  Epredia™ B851738PK
249.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21628" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16304136
  • 341.00€ / paquete de 1000
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
Especificaciones
Especificaciones
Cuadrados pequeños
Pack suelto (tapas)
Tapa no acoplada, bisagra delantera
Rosa
1000/caja
No
Cassette II con tapas del mismo color