Learn More
CD10 (Membrane Metalloendopeptidase) Mouse, Clone: MME/1870, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 528.00€
Especificaciones
Antígeno | CD10 (Membrane Metalloendopeptidase) |
---|---|
Clon | MME/1870 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15910488
|
EnquireBio
4311-MSM10-P0 |
20 μg | N/A | ||||||
15920488
|
EnquireBio
4311-MSM10-P1 |
100 μg |
528.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
CD10 (Membrane Metalloendopeptidase) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant human CD10 protein fragment (aa297-483) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
100kDa |
MME/1870 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
4311 | |
IgG2c κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cell Surface and Cytoplasmic | |
Kidney, Prostate or Small Intestine |