Learn More
CD13 Mouse anti-Human, Clone: 2D8D11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CD13 |
---|---|
Clon | 2D8D11 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16887875
|
Proteintech
66211-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16877875
|
Proteintech
66211-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD13 (ANPEP) is a 150-170 kDa type II transmembrane zinc-binding ectopeptidase expressed on various cell types. CD13 is a metalloprotease that preferentially catalyzes removal of neutral amino acids from small peptides, thus activating or inactivating bioactive peptides. CD13 also has a role in extracellular matrix degradation, antigen processing and signal transduction, is important in inflammatory responses, regulates intercellular contact, cell motility and vascularization. CD13 is expressed by granulocytes, monocytes, myeloid leukemia cells, and is involved in protection of leukemic cells against apoptosis and its expression associated with poor prognosis of carcinomas. CD13 functions as an aminopeptidase enzyme and is also alpha receptor for coronavirus.Especificaciones
CD13 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Alanyl aminopeptidase, Aminopeptidase M, Aminopeptidase N, ANPEP, AP M, AP N, APN, CD13, gp150, hAPN, LAP1, Microsomal aminopeptidase, p150, PEPN | |
ANPEP | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
2D8D11 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P15144 | |
290 | |
CD13 Fusion Protein Ag5976 | |
Primary | |
-20°C | |
ANPEP |