Learn More
Invitrogen™ CD14 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EHCD14X5
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
The Human CD14 ELISA quantitates Hu CD14 in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu CD14. Principle of the method The Human CD14 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La CD14 es una glicoproteína anclada por GPI de 55 kDa que se expresa constitutivamente en la superficie de neutrófilos, macrófagos y monocitos maduros. La CD14 también sirve como un receptor lipopolisacárido multifuncional, y se libera al suero como una forma secretada y como una forma anclada por GPI escindida enzimáticamente. La CD14 se une a la molécula del lipopolisacárido en una reacción catalizada por la proteína de unión de lipopolisacárido (LBP), una proteína sérica de fase aguda. La sCD14 soluble puede discriminar diferencias estructurales sutiles entre los lipopolisacáridos y es importante para la neutralización de los lipopolisacáridos aloctónicos séricos mediante partículas de lipoproteínas reconstituidas. Además, se ha demostrado que la CD14 se une a las células apoptóticas y puede afectar a los procesos alérgicos, inflamatorios e infecciosos. El empalme alternativo da lugar a múltiples variantes de transcripción que codifican la misma isoforma de la CD14. Entre las enfermedades asociadas a una disfunción de la CD14 se incluyen la infección por Mycobacterium chelonae y difteria.Especificaciones
P08571 | |
6 pg/ml | |
ELISA tipo sándwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 5 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
929 | |
<12% | |
Concentrado de diluyente de ensayo, Tampón de lavado, SAV-HRP, Cubiertas adhesivas para placas, Cromógeno, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Anticuerpo de detección biotinilado, Solución de parada, Estándar | |
5 × 96 pruebas | |
Apoptosis | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 8,23 pg/ml a 6000 pg/ml | |
De 6 pg/ml a 6000 pg/ml | |
Biotina | |
Proteína CD | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CD14 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
10 μl de plasma; 10 μl de suero; 10 μl de sobrenadante | |
Humano | |
4 h 45 min |