Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CD14 humana
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca:  Invitrogen™ EHCD14X10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18567914
  • 4915.00€ / paquete de 10
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El ensayo ELISA para CD14 humano cuantifica el CD14 hu en suero, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el CD14 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para CD14 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La CD14 es una glicoproteína anclada por GPI de 55 kDa que se expresa constitutivamente en la superficie de neutrófilos, macrófagos y monocitos maduros. La CD14 también sirve como un receptor lipopolisacárido multifuncional, y se libera al suero como una forma secretada y como una forma anclada por GPI escindida enzimáticamente. La CD14 se une a la molécula del lipopolisacárido en una reacción catalizada por la proteína de unión de lipopolisacárido (LBP), una proteína sérica de fase aguda. La sCD14 soluble puede discriminar diferencias estructurales sutiles entre los lipopolisacáridos y es importante para la neutralización de los lipopolisacáridos aloctónicos séricos mediante partículas de lipoproteínas reconstituidas. Además, se ha demostrado que la CD14 se une a las células apoptóticas y puede afectar a los procesos alérgicos, inflamatorios e infecciosos. El empalme alternativo da lugar a múltiples variantes de transcripción que codifican la misma isoforma de la CD14. Entre las enfermedades asociadas a una disfunción de la CD14 se incluyen la infección por Mycobacterium chelonae y difteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
P08571
6 pg/mL
ELISA sandwich de fase sólida
ELISA Kit
Plasma
5 x 96 assays
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
929
<12%
Chromogen
10 x 96 pruebas
Apoptosis
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
8.23 pg/mL to 6000 pg/mL
6 pg/mL to 6000 pg/mL
Biotina
Proteína CD
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Human
Lector de microplacas colorimétrico
CD14
<10%
HRP
RUO
Plasma, 10 µ;L; Serum, 10 µ;L; Supernatant, 10 µ;L
Humano
4 h 45 min