Learn More
CD20 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, and immunoprecipitation experiments with Epredia™ CD20, Rabbit Polyclonal Antibody.
163.00€ - 906.00€
Especificaciones
Antígeno | CD20 |
---|---|
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Especie del huésped | Rabbit |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12603307
|
Epredia
RB-9013-R7 |
Prediluted | 7 mL |
259.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12683297
|
Epredia
RB-9013-P1 |
Concentrated | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12663297
|
Epredia
RB-9013-P |
Concentrated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12673297
|
Epredia
RB-9013-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
CD20 is a 33kDa leukocyte surface antigen consisting of four transmembrane regions and cytoplasmic N- and C-termini. CD20 is expressed primarily on B cells but has also been detected on both normal and neoplastic T cells. Activation of CD20 significantly increases DNA synthesis and is thought to involve basic helix-loop-helix leucine zipper transcription factors.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: Synthetic peptide derived from C-terminus of human CD20 protein
Molecular Weight: 33-37kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane/cytoplasm
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunoprecipitation
Especificaciones
CD20 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
B-Cell | |
Synthetic peptide derived from C-terminus of human CD20 protein | |
Primary |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
IVD | |
Human | |
IgG |