Learn More
IBA Lifesciences Kit de aislamiento MB CD3 Fab Streptamer™
El kit de aislamiento de microesferas magnéticas IBA Lifesciences™ CD3 Fab Streptamer™ se emplea para el aislamiento celular reversible que proporciona células diana sin etiqueta.
Marca: IBA Lifesciences 6-8000-201
Descripción
- Microgránulos magnéticos para Fab Streptamers™ Strep-Tactin™; 2 de 5 × 108 células cada una
- Fab-Strep CD3, humano para el aislamiento de células T; 1 vial para 1 × 109 células
- Solución madre de biotina para tecnología Streptamer™; 2 de 1 ml
- El tampón IS, tampón de lavado de Streptamer™, concentrado × 10; 50 ml
- Los microgránulos están diseñados para utilizarse con un imán permanente para el aislamiento manual de células; recomendamos nuestro imán StrepMan para los tubos Falcon de 2 × 15 ml y 2 × 50 ml.
- Principio de selección: El aislamiento de CD3 humano + células T se realiza mediante selección positiva. Los PBMC están etiquetados con CD3 magnéticos de Fab Streptamers™. Las células etiquetadas se aíslan en un imán fuerte (StrepMan, posición horizontal) donde migran hacia la pared del tubo en el lado del imán. Esta fracción celular positiva de CD3 se recoge y las células se liberan de todos los reactivos de etiquetado mediante la adición de biotina en un imán fuerte (StrepMan, posición vertical). Los Streptamers™ magnéticos migran hacia la pared del tubo y las células sin etiqueta permanecen en el sobrenadante. La biotina se elimina por lavado.
- La preparación celular resultante está altamente enriquecida con CD3+ células T con una pureza superior al 90 %. No se necesitan pasos de agotamiento ni columnas.
Especificaciones
Aislamiento de células sin etiqueta | |
PBMC | |
1 kit |
Kit de aislamiento celular | |
Células de 1 x 109 |