Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CD40 de ratón
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca: Invitrogen™ EMCD40X5
Descripción
El ensayo ELISA para CD40 ratón cuantifica el CD40 ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la CD40 ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para CD40 de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El antígeno CD40 es una glicoproteína de cadena única que se sabe que es miembro de la superfamilia del factor de necrosis tumoral/factor de crecimiento nervioso y muestra una similitud significativa con el antígeno asociado a la enfermedad de Hodgkin, el CD30. El CD40 está presente en todas las células B excepto en las células plasmáticas y también se encuentra en algunas células epiteliales, carcinomas y células dendríticas linfoides. Se ha demostrado que el CD40 es esencial para mediar una amplia variedad de respuestas inmunitarias e inflamatorias, incluyendo la conmutación de clase de inmunoglobulina dependiente de las células T, el desarrollo de las células B de memoria y la formación de centros germinales. Se ha indicado que el factor de transcripción AT-hook AKNA regula de forma coordinada la expresión de CD40, que puede ser importante para las interacciones entre células homotípicas. La proteína adaptadora TNFR2 interactúa con el antígeno CD40 y media la transducción de la señal. La interacción del CD40 y su ligando es necesaria para la activación microglial inducida por beta amiloide, y por lo tanto se cree que es un indicador temprano de la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer. Se han descrito dos variantes de transcripción divididas alternativamente de CD40 que codifican isoformas distintas. Las enfermedades asociadas con una disfunción del CD40 incluyen la inmunodeficiencia de Hyper-Igm de tipo 3 y la deficiencia del ligando CD40.Especificaciones
P27512 | |
3 pg/ml | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 5 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
21939 | |
<12% | |
Concentrado de diluyente de ensayo, Cubiertas adhesivas para placas, Estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Cromógeno, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Solución de parada, Tampón de lavado, SAV-HRP | |
5 × 96 pruebas | |
Inmunología | |
De 2 °C a 8 °C | |
Ratón | |
4 h 45 min |
De 2,06 pg/ml a 1500 pg/ml | |
De 3 pg/ml a 1500 pg/ml | |
Biotina | |
Proteínas CD | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP-5, MIG, MIP- 1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Ratón | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
AI326936,Bp50,GP39,HIGM1,IGM,IMD3,T-BAM,TRAP,Tnfrsf5,p50 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
RP23-428M13.1, AI326936, Bp50, GP39, HIGM1, IGM, IMD3, T-BAM, TRAP, Tnfrsf5, p50 | |
1 h 20 min |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.