Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CD40 de ratón
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca:  Invitrogen™ EMCD40X10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18507884
  • 4815.00€ / paquete de 10
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El ensayo ELISA para CD40 ratón cuantifica el CD40 ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la CD40 ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para CD40 de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
The CD40 antigen is a single chain glycoprotein that is known to be a member of the tumor necrosis factor/nerve growth factor superfamily and shows a significant homology to the Hodgkin's disease associated antigen, CD30. CD40 is present on all B cells except plasma cells and is also found on some epithelial cells, carcinomas and lymphoid dendritic cells. CD40 has been found to be essential in mediating a broad variety of immune and inflammatory responses including T cell-dependent immunoglobulin class switching, memory B cell development, and germinal center formation. AT-hook transcription factor AKNA is reported to coordinately regulate the expression of CD40, which may be important for homotypic cell interactions. Adaptor protein TNFR2 interacts with CD40 and serves as a mediator of the signal transduction. The interaction of CD40 and its ligand is found to be necessary for amyloid-beta-induced microglial activation, and thus is thought to be an early event in Alzheimer disease pathogenesis. Two alternatively spliced transcript variants of CD40 encoding distinct isoforms have been reported. Diseases associated with CD40 dysfunction include Type 3 Hyper-Igm immunodeficiency and CD40 ligand deficiency.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
P27512
3 pg/mL
ELISA sandwich de fase sólida
ELISA Kit
Serum
96 ensayos
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
21939
<12%
Standard
10 x 96 pruebas
Inmunología
De 2 °C a 8 °C
Ratón
4 h 45 min
2.06 to 1500 pg/mL
3 pg/mL to 1500 pg/mL
Biotina
Proteínas CD
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP-5, MIG, MIP- 1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Mouse
Lector de microplacas colorimétrico
AI326936,Bp50,GP39,HIGM1,IGM,IMD3,T-BAM,TRAP,Tnfrsf5,p50
<10%
HRP
RUO
Plasma, 33 µL; Serum, 33 µL; Supernatant, 100 µL
RP23-428M13.1, AI326936, Bp50, GP39, HIGM1, IGM, IMD3, T-BAM, TRAP, Tnfrsf5, p50
1 h 20 min