missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45RO Mouse anti-Human, BB515, Clone: UCHL1, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 447.00€
Especificaciones
Antígeno | CD45RO |
---|---|
Clon | UCHL1 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Brilliant Blue 515 (BB515) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15803709
|
BD Biosciences
564530 |
25 Tests |
199.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15893699
|
BD Biosciences
564529 |
100 Tests |
447.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD45RO Monoclonal antibody specifically detects CD45RO in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
CD45RO Monoclonal antibody specifically detects CD45RO in Human samples. It is validated for Flow cytometry.Especificaciones
CD45RO | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 515 (BB515) | |
Mouse | |
Cell Biology | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Human IL-2-dependent T-cell line | |
Primary | |
Vol. Per test: 5μL |
UCHL1 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
CD45R; PTPRC; LCA; Leukocyte common antigen; GP180; LY5; T200 | |
IgG2a κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BB515 under optimum conditions and unconjugated antibody was removed. |
For Research Use Only.