Learn More
CD55 Mouse anti-Human, PE, Clone: IA10, BD
Mouse Monoclonal Antibody
152.36€ - 345.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD55 |
|---|---|
| Clon | IA10 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | PE |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15861449
|
BD Biosciences
561901 |
25 Tests |
153.00€ 152.36€ / cada uno Ahorro 0.64€ 0.42% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15815968
|
BD Biosciences
341030 |
50 Tests |
345.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15858368
|
BD Biosciences
555694 |
100 Tests |
236.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Reacts with CD55, decay-accelerating factor (DAF), a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored single chain glycoprotein of approximately 70 kDa, expressed on hematopoietic cells. It has been suggested that the role of DAF is to protect cells from damage by autologous complement preventingthe amplification steps of the complement cascade by interfering with the assembly of the C3-convertases, C4b2a and C3bBb, and the C5-convertases, C4b2a3b and C3bBb3b.
Especificaciones
| CD55 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| IgG2a κ |
| IA10 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
For Research Use Only.