Learn More
CD63 Rabbit anti-Human, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech CL594-25682-100UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17619956
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
CD63 Polyclonal antibody apecifically detetects CD63 antigen in Human Samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD63
Polyclonal
CoraLite 594
BC002349
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human
Liquid
Flow Cytometry
1000 μg/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
CD63
CD63 fusion protein Ag19690
100 μL
967
Store at -20°C. Avoid exposure to light.