Learn More
CD63 Rabbit anti-Human, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
132.87€ - 442.90€
Especificaciones
Antígeno CD63
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraLite 594
Formulario Liquid
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17781399
Ver documentos
Proteintech
CL594-25682-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
17619956
Ver documentos
Proteintech
CL594-25682-100UL
100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
CD63 Polyclonal antibody apecifically detetects CD63 antigen in Human Samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD63
Polyclonal
Liquid
Human
BC002349
CD63
IgG
Antigen affinity purification
Flow Cytometry
CoraLite 594
Rabbit
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
967
CD63 fusion protein Ag19690
Primary
Store at -20°C. Avoid exposure to light.