Learn More
CD66b Mouse anti-Human, FITC, Clone: G10F5, BD
Mouse Monoclonal Antibody
228.00€ - 424.00€
Especificaciones
Antígeno | CD66b |
---|---|
Clon | G10F5 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | FITC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15821479
|
BD Biosciences
561927 |
25 Tests |
228.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15888388
|
BD Biosciences
555724 |
100 Tests |
424.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The G10F5 monoclonal antibody specifically binds to CD66b, also known as Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8 (CEACAM8). CD66b is a glycosylphosphatidylinositol (GPI) linked protein with amolecular weight of 100 kDa expressed on granulocytes. This molecule was previously clustered as CD67 in the Fourth Human Leucocyte DifferentiationAntigen (HLDA) Workshop and renamed CD66b in the Fifth HLDA Workshop. CD66b is a member of the carcinoembryonic antigen (CEA)-like glycoprotein family present on granulocytes and referred to as non-specific crossreacting antigens (NCA). Granulocyte activation induced with soluble stimulators (calcium ionophore, phorbol myristate acetate, N-formylmethionyl- leucyl-phenylalanine) results in release and increased expression of NCA. Findings suggest that these molecules may play a role in phagocytosis, chemotaxis and adherence.
Especificaciones
CD66b | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgM κ | |
Affinity Purified |
G10F5 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human Granulocytes | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.