missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ CDH7 (Human) Recombinant Protein

Human CDH7 full-length ORF ( AAH36786, 1 a.a. - 630 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marca:  Abnova™ H00001005-P01.10ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16172981

  • 344.00€ / 10 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Sequence: MKLGKVEFCHFLQLIALFLCFSGMSQAELSRSRSKPYFQSGRSRTKRSWVWNQFFVLEEYMGSDPLYVGKLHSDVDKGDGSIKYILSGEGASSIFIIDENTGDIHATKRLDREEQAYYTLRAQALDRLTNEPVEPESEFVIKIQDINDNEPKFLDGPYTAGVPEMSPVGTSVVQVTATDADDPTYGNSARVVYSILQGQPYFSVEPKTGVIKTALPNMDREAKDQYLLVIQAKDMVGQNGGLSGTTSVTVTLTDVNDNPPRFPRRSYQYNVPESLPVASVVARIKAADADIGANAEMEYKIVDGDGLGIFKISVDKETQEGIITIQKELDFEAKTSYTLRIEAANKDADPRFLSLGPFSDTTTVKIIVEDVDEPPVFSSPLYPMEVSEATQVGNIIGTVAAHDPDSSNSPVRYSIDRNTDLERYFNIDANSGVITTAKSLDRETNAIHNITVLAMESQNPSQVGRGYVAITILDINDNAPEFAMDYETTVCENAQPGQVIQKISAVDKDEPSNGHQFYFSLTTDATNNHNFSLKDNKDNTASILTRRNGFRRQEQSVYYLPIFIVDSGSPSLSSTSTLTIRVCDCDADGVAQTCNAEAYVLPAGLSTGALIAILACVLTLLGRYCFQGLL
Especificaciones

Especificaciones

AAH36786
cadherin 7, type 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CDH7
GST
1005
Wheat germ expression system
10 μg
CDH7L1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado