Learn More
Abnova™ CDH7 (Human) Recombinant Protein
Human CDH7 full-length ORF ( AAH36786, 1 a.a. - 630 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH36786
ID de gen (Entrez) 1005
Nombre cadherin 7, type 2
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16172981
Ver documentos
Abnova™
H00001005-P01.10ug
10 μg
344.00€
10 microgramos
16182981
Ver documentos
Abnova™
H00001005-P01.25ug
25 μg
521.00€
25 microgramos
Descripción
Descripción
  • Sequence: MKLGKVEFCHFLQLIALFLCFSGMSQAELSRSRSKPYFQSGRSRTKRSWVWNQFFVLEEYMGSDPLYVGKLHSDVDKGDGSIKYILSGEGASSIFIIDENTGDIHATKRLDREEQAYYTLRAQALDRLTNEPVEPESEFVIKIQDINDNEPKFLDGPYTAGVPEMSPVGTSVVQVTATDADDPTYGNSARVVYSILQGQPYFSVEPKTGVIKTALPNMDREAKDQYLLVIQAKDMVGQNGGLSGTTSVTVTLTDVNDNPPRFPRRSYQYNVPESLPVASVVARIKAADADIGANAEMEYKIVDGDGLGIFKISVDKETQEGIITIQKELDFEAKTSYTLRIEAANKDADPRFLSLGPFSDTTTVKIIVEDVDEPPVFSSPLYPMEVSEATQVGNIIGTVAAHDPDSSNSPVRYSIDRNTDLERYFNIDANSGVITTAKSLDRETNAIHNITVLAMESQNPSQVGRGYVAITILDINDNAPEFAMDYETTVCENAQPGQVIQKISAVDKDEPSNGHQFYFSLTTDATNNHNFSLKDNKDNTASILTRRNGFRRQEQSVYYLPIFIVDSGSPSLSSTSTLTIRVCDCDADGVAQTCNAEAYVLPAGLSTGALIAILACVLTLLGRYCFQGLL
Especificaciones
Especificaciones
AAH36786
cadherin 7, type 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
CDH7L1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
1005
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CDH7
GST
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Best use within three months from the date of receipt of this protein