missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDKN2A (p14ARF/p19ARF) Mouse anti-Human, Clone: OTI1F6, TrueMAB™, Origene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA802246S

Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CDKN2A (p14ARF/p19ARF) Monoclonal antibody specifically detects CDKN2A (p14ARF/p19ARF) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotEspecificaciones
CDKN2A (p14ARF/p19ARF) | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
P42771, Q8N726 | |
Mouse | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
1029 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
OTI1F6 | |
Unconjugated | |
CDKN2A | |
Alternative reading frame; ARF; ARF-INK4a; CDK4 inhibitor p16-INK4; CDK4I; CDKN2; CDKN2A; cdkn2a {ECO:0000312; cell cycle inhibitor; cell cycle negative regulator beta; cell cycle regulator; CMM2; cyclin dependent kinase inhibitor 2A; Cyclin dependent kinase inhibitor 2A (p16, inhibits CDK4); cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A; Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma, p16, inhibits CDK4); cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (p16, inhibits CDK4); cyclin-dependent kinase inhibitor 2a p16Ink4a; cyclin-dependent kinase inhibitor 2a p19Arf; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, isoform 1; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, isoform 2; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, isoform 3; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, isoforms 1/2; cyclin-dependent kinase inhibitor protein; EMBL:AAL76336.1, ECO:0000312; EMBL:AAL76338.1, ECO:0000312; inhibits CDK4; INK4; INK4A; Ink4a/Arf; INK4a-ARF; mitochondrial smARF; MLM; MTS1; MTS-1; Multiple tumor suppressor 1; P14; p14 p16; P14ARF; p16; p16(INK4a); p16Cdkn2a; P16INK4; p16-INK4; P16INK4A; P16-INK4A; P19; P19 TP16; p19<ARF>; P19ARF; Pctr1; RGD:2323}; TP16; Tumor suppressor ARF | |
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 25-156 of human CDKN2A produced in E.coli. | |
30 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
CDKN2A (p14ARF/p19ARF) Mouse anti-Human, Clone: OTI1F6, TrueMAB™, Origene
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido