Learn More
Greiner Bio-One Frascos con forma cilíndrica CELLMASTER de tereftalato de polietileno (PET), perfil bajo Código de producto.: 10218850
Greiner Bio-One Frascos con forma cilíndrica CELLMASTER de tereftalato de polietileno (PET), perfil bajo
Product Code. 10218850
116 mm, 1
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diámetro (métrico):
116 mm
N.º por caja:
1
30
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 10218850
Marca: Greiner Bio-One 680160
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Para su uso en cultivos celulares. Frascos con forma cilíndrica de tereftalato de polietileno (PET) Greiner Bio-One CELLMASTER: son adecuados para muchas líneas de células adherentes, además de ser estables y permeables al gas.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Técnica de moldeo por soplado sin costuras que causan fugas
  • Certificación de pruebas del producto final de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • El tapón de rosca de seguridad garantiza un cierre hermético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Superficie del frasco Suave
Capacidad (métrico) 2500 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 4,5 in
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Material Poliestireno
N.º por caja 1
Esterilidad Estéril
Área de crecimiento celular 850 cm2
Los recipientes Pruebas del producto final conforme a la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
Formato Perfil corto
Altura (métrico) 276 mm
Tipo de producto Frasco con forma cilíndrica
Altura (imperial) 10,8 in
Diámetro (métrico) 116 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Greiner Bio-One Frascos con forma cilíndrica CELLMASTER de tereftalato de polietileno (PET), perfil bajo >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.