Learn More
Corning™ Frascos con forma cilíndrica desechables Código de producto.: 10507142
Añadir a la cesta
Corning™ Frascos con forma cilíndrica desechables
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10507142 Tienda Corning Productos
850 cm2, Agarre fácil, 40/paquete
Click to view available options
Área de crecimiento celular:
1750 cm2
490 cm2
850 cm2
Tipo de tapón:
Agarre fácil
Aireado
Tapón estándar
Envase:
20/caja
22/paquete
36/caja
40/caja
40/paq.
40/paquete
Código de producto. 10507142
Marca: Corning™ 430849
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente para una visibilidad excelente y tratados para cultivos de tejidos para una adhesión celular óptima. Los frascos con forma cilíndrica desechables Corning™ permiten un escalado inicial de células adherentes con exposiciones intermitentes de células al aire y a los medios.
  • Los frascos se han fabricado con poliestireno virgen y los tapones con polietileno de alta densidad
  • Ambas resinas cumplen los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) relativos a tapones y recipientes de plástico
  • Tratamiento para una fijación celular óptima
  • Construcción perfecta en una sola pieza con graduaciones impresas
  • Números de lote impresos para ayudar en la trazabilidad del producto
  • Esterilizados mediante radiación gamma y certificados como apirógenos
Información de órdenes
El tamaño de 490 cm2 no está graduado y se suministra con un tapón de cierre hermético; el frasco de mayor tamaño incluye graduaciones impresas de color negro y tapones de fácil agarre.
Certifications
Certificado como apirógeno para un rendimiento uniforme.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Certificación Energy Star
    • Certificaciones y sellos de garantía
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 74,3 oz, 2200 ml
Capacidad (métrico) 2200 ml
Capacidad (imperial) 74,3 oz
Diámetro (imperial) 4,6 in
Diámetro exterior del cuello (imperial) 1,77 in
Diámetro exterior del cuello (métrico) 45 mm
Material Poliestireno
Envase 40/paquete
Esterilidad Estéril
Área de crecimiento celular 850 cm2
Color del tapón Naranja
Tratamiento de superficie Tratado con cultivo de tejidos
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 271 mm
Altura (imperial) 10,66 in
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 48 mm
Diámetro (métrico) 117 mm
Tipo de tapón Agarre fácil
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote27524020 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha11/04/2025 Catalog Number430849
Número de lote28524500 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha18/02/2025 Catalog Number430849
Número de lote22424019 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha08/01/2025 Catalog Number430849
Número de lote22224017 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha04/01/2025 Catalog Number430849
Número de lote09824010 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha04/01/2025 Catalog Number430849
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.
Título del producto
Corning™ Frascos con forma cilíndrica desechables >