Learn More
Greiner Bio-One Frascos con forma cilíndrica CELLMASTER™ de poliestireno con superficie estriada, perfil bajo Código de producto.: 10070342
Greiner Bio-One Frascos con forma cilíndrica CELLMASTER™ de poliestireno con superficie estriada, perfil bajo
Código de producto. 10070342
24, 24
Click to view available options
N.° por paquete:
24
N.º por caja:
24
Código de producto. 10070342
Marca: Greiner Bio-One 681065
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso en cultivos celulares. Los frascos con forma cilíndrica y corta de poliestireno con superficie acanalada Greiner Bio-One CELLMASTER™ ofrecen estabilidad y transparencia y cuentan con un tapón de seguridad.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Técnica de moldeo por soplado sin costuras que causan fugas
  • Certificación de pruebas del producto final de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • El tapón de rosca de seguridad garantiza un cierre hermético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Superficie del frasco Acanalado
Capacidad (métrico) 2550 ml
Color Clear
Diámetro (imperial) 4,8 in
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Material Poliestireno
N.º por caja 24
N.° por paquete 24
Esterilidad Estéril
Área de crecimiento celular 1700 cm2
Los recipientes Pruebas del producto final conforme a la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
Formato Perfil corto
Tratamiento de superficie Tratamiento para TC
Altura (métrico) 271 mm
Tipo de producto Frasco, con forma cilíndrica
Altura (imperial) 10,6 in
Diámetro (métrico) 122 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
Greiner Bio-One Frascos con forma cilíndrica CELLMASTER™ de poliestireno con superficie estriada, perfil bajo >