Learn More
Biodesign™ Tiras de tubos de diálisis de celulosa
Adecuados para todos los tipos de diálisis de laboratorio, incluida desalinización, separación de compuestos y estudios de unión.
Marca: Biodesign™ D118
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
- Tubos para diálisis transparentes, delgados y de una sola pieza fabricados con la celulosa de mayor pureza
- Solo hay que humedecer en agua destilada y usar
- Disponible en tiras de 305 mm
- Especialmente purificadas para investigación en ciencias de la vida
- Se suministran en un recipiente hermético y a prueba de humedad para una vida útil máxima
- Disponibles en cortes de peso molecular de 14000 Da, 8000 Da y 3500 Da
Especificaciones
Tiras de tubos de diálisis | |
Celulosa | |
30,5 m | |
Transparente | |
Para investigación en ciencias de la vida |
8 kD | |
49,5 mm | |
19,13 ml/cm | |
1 Unidad |