Learn More
Biodesign™ Tiras de tubos de diálisis de celulosa
Adecuados para todos los tipos de diálisis de laboratorio, incluida desalinización, separación de compuestos y estudios de unión.
52.95€ - 155.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tiras de tubos de diálisis |
---|---|
Material | Celulosa |
Longitud (métrico) | 30,5 m |
Color | Transparente |
Cantidad | 1 Unidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | MWCO | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12727476
|
Biodesign™
D011 |
1,32 ml/cm | 14 kD |
92.95€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 18-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12737476
|
Biodesign™
D012 |
1,91 ml/cm | 14 kD |
70.20€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12747476
|
Biodesign™
D014 |
3,57 ml/cm | 14 kD |
54.05€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12757476
|
Biodesign™
D016 |
6,45 ml/cm | 14 kD |
54.05€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12727486
|
Biodesign™
D110 |
0,32 ml/cm | 8 kD |
53.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12737486
|
Biodesign™
D112 |
1,91 ml/cm | 8 kD |
52.95€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12747486
|
Biodesign™
D114 |
3,57 ml/cm | 8 kD |
52.95€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12757486
|
Biodesign™
D116 |
6,45 ml/cm | 8 kD |
52.95€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12767486
|
Biodesign™
D118 |
19,13 ml/cm | 8 kD |
95.10€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 18-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12707496
|
Biodesign™
D312 |
1,91 ml/cm | 3,5 kD |
120.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12727496
|
Biodesign™
D316 |
6,45 ml/cm | 3,5 kD |
120.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12717496
|
Biodesign™
D314 |
3,57 ml/cm | 3,5 kD |
155.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Tubos para diálisis transparentes, delgados y de una sola pieza fabricados con la celulosa de mayor pureza
- Solo hay que humedecer en agua destilada y usar
- Disponible en tiras de 305 mm
- Especialmente purificadas para investigación en ciencias de la vida
- Se suministran en un recipiente hermético y a prueba de humedad para una vida útil máxima
- Disponibles en cortes de peso molecular de 14000 Da, 8000 Da y 3500 Da
Especificaciones
Tiras de tubos de diálisis | |
30,5 m | |
1 Unidad |
Celulosa | |
Transparente | |
Para investigación en ciencias de la vida |