Learn More
Macherey-Nagel™ Dedales de extracción de celulosa
Minimiza el tiempo de intervención en la extracción. Los dedales de extracción de celulosa Macherey Nagel™ se utilizan para sujetar materiales sólidos de los que se extraerán sustancias con un disolvente adecuado.
97.20€ - 145.00€
Especificaciones
Cantidad | 25 paq. |
---|---|
Material | Celulosa |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis de sustancias contaminantes del suelo, análisis de sustancias contaminantes del suelo |
Tipo de producto | Cartuchos de extracción |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10620303
|
Macherey-Nagel™
645006 |
22 mm | 80 mm |
97.20€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10022751
|
Macherey-Nagel™
645024 |
31 mm | 118 mm |
145.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10422032
|
Macherey-Nagel™
645025 |
31 mm | 180 mm |
145.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10536101
|
Macherey-Nagel™
645004 |
15 mm | 100 mm |
97.20€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricado con celulosa pura
- Se utiliza en los campos del análisis de aire y gases residuales para la recogida de partículas sólidas.
- La elección de los químicos analíticos que utilizan Soxhlet o extractores automatizados.
Especificaciones
25 paq. | |
Celulosa | |
Análisis de sustancias contaminantes del suelo, análisis de sustancias contaminantes del suelo | |
Cartuchos de extracción |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Macherey-Nagel™ Dedales de extracción de celulosa