Learn More
Celulosa microcristalina, tamaño de partículas medio 50 μm, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cellulose microcrystalline |
Color | Blanco |
pH | 5 to 7 |
Forma física | Polvo cristalino microfino |
Fórmula lineal | (C12H20O10)n |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. |
Cantidad | 1 kg |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Pérdida por secado | 1.5% max. |
Envase | Frasco de plástico |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0451899 | Certificado de análisis | 04/04/2024 | 387240010,387242500,387240050 |
A0440501 | Certificado de análisis | 19/10/2023 | 387240010,387242500,387240050 |
A0456162 | Certificado de análisis | 06/09/2023 | 387240010,387242500,387240050 |
A0443067 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 387240010,387242500,387240050 |
A0449454 | Certificado de análisis | 19/01/2023 | 387240010,387242500,387240050 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%