Learn More
Celulosa microcristalina, tamaño de partículas medio 50 μm, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11926991
Celulosa microcristalina, tamaño de partículas medio 50 μm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11926991
5 kg, Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 11926991
Marca: Thermo Scientific Acros 387240050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ayuda de filtros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-34-6
Número MDL MFCD00081512
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cellulose microcrystalline
Color Blanco
pH 5 to 7
Forma física Polvo cristalino microfino
Fórmula lineal (C12H20O10)n
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Cantidad 5 kg
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1.5% max.
Envase Tambor de plástico
Tamaño de partículas 250 Micron <1% min., 75 Micron <30% min., 32 Micron >50% min.
Residuo después del encendido 0.05% max.
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0451899 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/04/2024 Catalog Number387240010,387242500,387240050
Número de loteA0440501 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/10/2023 Catalog Number387240010,387242500,387240050
Número de loteA0456162 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2023 Catalog Number387240010,387242500,387240050
Número de loteA0443067 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number387240010,387242500,387240050
Número de loteA0449454 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/01/2023 Catalog Number387240010,387242500,387240050
RUO – Research Use Only
Título del producto
Celulosa microcristalina, tamaño de partículas medio 50 μm, Thermo Scientific Chemicals >