Learn More
Celulosa microcristalina, extrapura, tamaño de partículas medio 90 μm, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10198362
Celulosa microcristalina, extrapura, tamaño de partículas medio 90 μm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10198362
1 kg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Código de producto. 10198362
Marca: Thermo Scientific Acros 382310010
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ayuda de filtros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-34-6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cellulose microcrystalline
Color Blanco
pH 5 to 7
Forma física Polvo granular o polvo cristalino fino
Fórmula lineal (C12H20O10)n
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Cantidad 1 kg
Grado Extra puro
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1.5% max.
Envase Frasco de vidrio
Tamaño de partículas 250 Micron <1% min., 75 Micron >45% min., 32 Micron >70% min.
Residuo después del encendido 0.05% max.
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0458665 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number382310010,382312500,382310250,382310050
Número de loteA0448689 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number382310010,382312500,382310250,382310050
Número de loteA0448689 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/01/2024 Catalog Number382310010,382312500,382310250,382310050
Número de loteA0458665 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/12/2023 Catalog Number382310010,382312500,382310250,382310050
Número de loteA0442673 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number382310010,382312500,382310250,382310050
RUO – Research Use Only
Título del producto
Celulosa microcristalina, extrapura, tamaño de partículas medio 90 μm, Thermo Scientific Chemicals >