Learn More
Thermo Scientific Chemicals Celulosa, microcristalina
Descripción
La celulosa microcristalina se utiliza como emulsionante, activo a granel en la producción de alimentos, extensor y agente antiaglomerante. También se utiliza en comprimidos o suplementos vitamínicos. Actúa como alternativa a la carboximetilcelulosa. Se utiliza en la cromatografía de particiones. Además, se utiliza como espesante y estabilizador. Se utiliza también como excipiente en la industria farmacéutica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cellulose |
Nombre de nota | microcrystalline |
Forma física | Microcristalina |
Índice Merck | 14,1965 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water,ethanol,ether and dilute mineral acids. |
Cantidad | 2500 g |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250837 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | A17730.0C,A17730.36,A17730.0E |
10239650 | Certificado de análisis | 20/02/2024 | A17730.0C,A17730.36,A17730.0E |
10248042 | Certificado de análisis | 21/09/2023 | A17730.0C,A17730.36,A17730.0E |
10227760 | Certificado de análisis | 16/06/2023 | A17730.0C,A17730.36,A17730.0E,A17730 |
10244216 | Certificado de análisis | 24/10/2022 | A17730.0C,A17730.36,A17730.0E |