Learn More
Thermo Scientific Chemicals Celulosa, microcristalina Código de producto.: 11493318
Thermo Scientific Chemicals Celulosa, microcristalina
Código de producto. 11493318
10,000 g
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11493318
Marca: Thermo Scientific Chemicals A17730.0C
Solicitar formato a granel o personalizado
La celulosa microcristalina se utiliza como emulsionante, activo a granel en la producción de alimentos, extensor y agente antiaglomerante. También se utiliza en comprimidos o suplementos vitamínicos. Actúa como alternativa a la carboximetilcelulosa. Se utiliza en la cromatografía de particiones. Además, se utiliza como espesante y estabilizador. Se utiliza también como excipiente en la industria farmacéutica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-34-6
Número MDL MFCD00081512
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cellulose
Nombre de nota microcrystalline
Forma física Microcristalina
Índice Merck 14,1965
Información de solubilidad Slightly soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water,ethanol,ether and dilute mineral acids.
Cantidad 10,000 g
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10250837 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA17730.0C,A17730.36,A17730.0E
Número de lote10239650 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2024 Catalog NumberA17730.0C,A17730.36,A17730.0E
Número de lote10248042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/09/2023 Catalog NumberA17730.0C,A17730.36,A17730.0E
Número de lote10227760 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/06/2023 Catalog NumberA17730.0C,A17730.36,A17730.0E,A17730
Número de lote10244216 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2022 Catalog NumberA17730.0C,A17730.36,A17730.0E
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Celulosa, microcristalina >