Learn More
LABPLAS Cellulose Sani-Sponge with Letheen Broth
Cellulose sponge for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
Marca:  LABPLAS KSS-67110-LT
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17906689
  • 258.00€ / paquete de 100
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Cellulose Sani-Sponge
  • Saturated with letheen broth
  • Dimensions: 160 x 229 mm
  • Holds: 600 mL
  • Option to include gloves with kit
Especificaciones
Especificaciones
Hygiene Sponge Sampling Kit
Neutralizers
Sterile
None