Learn More
LABPLAS Cellulose Sani-Sponge with Letheen Broth
Cellulose sponge for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
258.00€ - 301.00€
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17906689
|
LABPLAS
KSS-67110-LT |
None |
258.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17926509
|
LABPLAS
KSS-67115-LT |
Gloves |
301.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Cellulose Sani-Sponge
- Saturated with letheen broth
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Especificaciones
Hygiene Sponge Sampling Kit |