Learn More
Thermo Scientific™ Biofrascos de polipropileno para centrifugación Código de producto.: 10482525
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Biofrascos de polipropileno para centrifugación
Código de producto. 10482525 Tienda Thermo Scientific Productos
400 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
180 ml
400 ml
Código de producto. 10482525
Marca: Thermo Scientific™ 75007585
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos para productos biológicos con tapón de rosca para compatibilidad con sistemas de centrífuga de cestillo redondo.
Utilice estos frascos para productos biológicos de polipropileno con tapón de rosca para la compatibilidad de centrifugación con los cestillos redondos como en el rotor Thermo Scientific™ TX-400.
  • Con tapón de rosca
  • Los biofrascos de 180 ml (75-003-800) son compatibles con cestillos redondos para rotor Thermo Scientific TX-200 (75-003-569)
  • Los biofrascos de 400 ml (75-007-585) son compatibles con cestillos redondos para rotor Thermo Scientific TX-400 (75-003-655)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 12 x 400 mL
Capacidad (métrico) 400 ml
Color Cuerpo transparente, tapón azul
Material Polipropileno
Color del tapón Azul
Esterilizables en autoclave Sí
Graduated No
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco para centrífuga
Para utilizar con (equipo) Cestillo redondo para rotor Thermo Scientific TX-400
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Título del producto
Thermo Scientific™ Biofrascos de polipropileno para centrifugación >