Learn More
Eppendorf Centrífuga 5425/5425 R
Centrifuge 5425 and 5425 R, feature ergonomic operation and six rotors with a maximum speed of up to 21,300 x g, covering all molecular biological applications in tubes from 0.2 – 5 mL. For temperature-sensitive samples, the refrigerated Centrifuge 5425 R provides precise temperature control.
Marca: Eppendorf
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Aerosol-tight Eppendorf QuickLock™ lids for simple and safe handling
- Outstanding software features (e.g. adjustable acceleration and braking ramps, 3 program buttons (only Centrifuge 5425), short function without continuous pressing of the key)
- Extended rotor program (e.g. 5.0 mL rotor, swing-bucket rotor for PCR strips)
- OptiBowl™ design for quiet operation, even without a rotor lid
- Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
- Max. rotor capacity: 10 x 5.0 mL vessels
- Max. speed: 21.300 x g (15,060 rpm)
Especificaciones
24 x 1.5/2 mL | |
21,300 x g | |
9,5 in | |
Average of 45 dB(A) in the first 12 minutes and < 51 dB(A) thereafter with Rotor FA-24x2 | |
9,5 in | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS | |
Rotor FA-24x2 with QuickLock™ | |
230 V, 50/60 Hz (UE) | |
Centrifuge 5425 | |
No | |
230 V |
15,060 rpm | |
LCD | |
24 cm | |
10 sec. to 9:59 hr., with continuous run function | |
24 cm | |
Microcentrífuga | |
Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles, reconocimiento automático de desequilibrio | |
Rotary Knobs | |
280 W | |
EN ISO 12100, EN IEC 61010-2-120, EN 61010-1, EN 61010-2-011, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 50581, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61010-2-020, IEC 61326-1, CISPR 11, 47 CFR FCC Part 15, UL 61010-1, UL 61010-2-20, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-020 |
Título del producto
Eppendorf Centrífuga 5425/5425 R > Centrifuge 5425, Rotary Knobs (EU)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido