Learn More
Eppendorf Centrífuga 5425/5425 R
Centrifuge 5425 and 5425 R, feature ergonomic operation and six rotors with a maximum speed of up to 21,300 x g, covering all molecular biological applications in tubes from 0.2 – 5 mL. For temperature-sensitive samples, the refrigerated Centrifuge 5425 R provides precise temperature control.
2861.00€ - 3006.00€
Especificaciones
Vel. máx | 15,060 rpm |
---|---|
RCF máx. | 21,300 x g |
Pantalla | LCD |
Altura exterior (imperial) | 9,5 in |
Altura exterior (métrico) | 24 cm |
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Modelo | Tipo de controlador | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Modelo | Tipo de controlador | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
30215967
![]() |
Eppendorf
5405000020 |
230 V, 50/60 Hz (UE) | Centrifuge 5425, IVD | Keypad |
3006.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30215964
![]() |
Eppendorf
5405000117 |
230 V, 50/60 Hz (UE) | Centrifuge 5425 | Keypad |
2861.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30215965
![]() |
Eppendorf
5405000418 |
230 V, 50/60 Hz (UE) | Centrifuge 5425, IVD | Rotary Knobs |
3006.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30215966
![]() |
Eppendorf
5405000516 |
230 V, 50/60 Hz (UE) | Centrifuge 5425 | Rotary Knobs |
2861.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Aerosol-tight Eppendorf QuickLock™ lids for simple and safe handling
- Outstanding software features (e.g. adjustable acceleration and braking ramps, 3 program buttons (only Centrifuge 5425), short function without continuous pressing of the key)
- Extended rotor program (e.g. 5.0 mL rotor, swing-bucket rotor for PCR strips)
- OptiBowl™ design for quiet operation, even without a rotor lid
- Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
- Max. rotor capacity: 10 x 5.0 mL vessels
- Max. speed: 21.300 x g (15,060 rpm)
Especificaciones
15,060 rpm | |
LCD | |
24 cm | |
10 sec. to 9:59 hr., with continuous run function | |
24 cm | |
Rotor FA-24x2 with QuickLock™ | |
280 W | |
230 V |
21,300 x g | |
9,5 in | |
Average of 45 dB(A) in the first 12 minutes and < 51 dB(A) thereafter with Rotor FA-24x2 | |
9,5 in | |
Microcentrífuga | |
Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles, reconocimiento automático de desequilibrio | |
No |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Eppendorf Centrífuga 5425/5425 R