Learn More
Eppendorf Centrifuge 5427 R (EU-IVD)
GREENER_CHOICE
La Centrifuge 5427 R contiene un refrigerante natural (R290) para proteger sus muestras - y el planeta. Dispone de 9 opciones de rotor diferentes, incluido un rotor de 48 posiciones hermético a los aerosoles para aplicaciones de alto rendimiento.
Marca:  Eppendorf 5429000215
7021.87 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17804754
  • 7110.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Capacidad del rotor de 48 x 1,5/2,0 ml y 12 x 5,0 ml
  • Rotor QuickLock para un fácil bloqueo de la tapa
  • Velocidad máx. 25,001 x g (16,220 rpm)
  • El rotor de alta capacidad de 48 posiciones aumenta de forma considerable la productividad y ahorra tiempo
  • Cierre con un solo dedo de tacto suave para un funcionamiento ergonómico
  • Intervalo de temperatura de -11 °C a 40 °C
  • Función FastTemp para una refrigeración rápida previa de la centrífuga (11 minutos desde ∼23 °C hasta 4 °C)
  • Apagado ECO programable después de 1, 2, 4 u 8 horas sin uso para ahorrar energía y prolongar la vida útil del compresor
  • El sistema de drenaje de condensación integrado elimina la acumulación de agua.
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para mayor seguridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL
25,001 x g
10 in
< 55 dB(A) con rotor F-45-48-11
12,6 in
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
Con rotor FA-45-48-11
230 V / 50/60 Hz (UE)
495 W
230 V
16,220 rpm
LCD grande y luminosa
25.4 cm
De 5 s a 9:59 h
31.9 cm
Microcentrífuga
Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, tapas estancas a aerosoles certificadas
Centrífuga 5427 R, mandos giratorios
Sí
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
La centrífuga 5427 R es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.