Learn More
Eppendorf Centrifuge 5427 R (EU-IVD)
La Centrifuge 5427 R contiene un refrigerante natural (R290) para proteger sus muestras - y el planeta. Dispone de 9 opciones de rotor diferentes, incluido un rotor de 48 posiciones hermético a los aerosoles para aplicaciones de alto rendimiento.
6685.00€ - 7165.00€
Especificaciones
Capacidad | 48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL |
---|---|
Vel. máx | 16,220 rpm |
RCF máx. | 25,001 x g |
Pantalla | LCD grande y luminosa |
Altura exterior (imperial) | 10 in |
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17894744
|
Eppendorf
5429000015 |
230V, 50/60Hz (EU) | Without rotor |
6685.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17804754
|
Eppendorf
5429000215 |
230V, 50/60Hz (EU) | Con rotor FA-45-48-11 |
7165.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17834754
|
Eppendorf
5429000315 |
230V, 50/60Hz (EU) | With Rotor FA-45-30-11 |
7050.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Refrigerada con refrigerante natural (R290) para proteger sus muestras y cuidar el planeta
- Capacidad del rotor: 48 x 1,5/2,0 mL, 12 x 5,0 mL; el rotor Eppendorf QuickLock™ permite un bloqueo rápido y ergonómico de la tapa
- Máx. velocidad: 25.001 x g (16,220 rpm)
- El rotor de alta capacidad de 48 posiciones aumenta significativamente la productividad ayudándole a ahorrar tiempo
- Cierre de tapa suave con un solo dedo para un manejo ergonómico
- Rango de temperatura de -11°C a 40°C
- Función FastTemp para un preenfriamiento rápido de la centrífuga, p. ej., de ∼ 23°C a 4°C en tan solo 11 minutos
- La funciónECO shut-off se puede programar para que se active después de 1, 2, 4 u 8 horas de inactividad, con el fin de obtener el máximo ahorro de energía y prolongar la vida útil del compresor
- Drenaje de condensación integrado para eliminar la acumulación de agua
- Detección automática del rotor y de desequilibrios para una máxima seguridad operacional
Especificaciones
48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL | |
25,001 x g | |
10 in | |
< 55 dBA with rotor FA-45-48-11 | |
12,6 in | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo | |
Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, certified aerosol-tight rotor lids | |
495 W | |
230 V |
16,220 rpm | |
LCD grande y luminosa | |
25.4 cm | |
5 sec. to 9:59 hr. | |
31.9 cm | |
Microcentrífuga | |
Centrífuga 5427 R, mandos giratorios | |
Sí |
La centrífuga 5427 R es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.