Learn More
Eppendorf Centrifuge 5427 R (EU-IVD)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
La Centrifuge 5427 R contiene un refrigerante natural (R290) para proteger sus muestras - y el planeta. Dispone de 9 opciones de rotor diferentes, incluido un rotor de 48 posiciones hermético a los aerosoles para aplicaciones de alto rendimiento.
Marca: Eppendorf 5429000315
6697.50 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- Refrigerada con refrigerante natural (R290) para proteger sus muestras y cuidar el planeta
- Capacidad del rotor: 48 x 1,5/2,0 mL, 12 x 5,0 mL; el rotor Eppendorf QuickLock™ permite un bloqueo rápido y ergonómico de la tapa
- Máx. velocidad: 25.001 x g (16,220 rpm)
- El rotor de alta capacidad de 48 posiciones aumenta significativamente la productividad ayudándole a ahorrar tiempo
- Cierre de tapa suave con un solo dedo para un manejo ergonómico
- Rango de temperatura de -11°C a 40°C
- Función FastTemp para un preenfriamiento rápido de la centrífuga, p. ej., de ∼ 23°C a 4°C en tan solo 11 minutos
- La funciónECO shut-off se puede programar para que se active después de 1, 2, 4 u 8 horas de inactividad, con el fin de obtener el máximo ahorro de energía y prolongar la vida útil del compresor
- Drenaje de condensación integrado para eliminar la acumulación de agua
- Detección automática del rotor y de desequilibrios para una máxima seguridad operacional
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL | |
25,001 x g | |
10 in | |
< 55 dB(A) con rotor F-45-48-11 | |
12,6 in | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo | |
Con rotor FA-45-30-11 | |
230 V / 50/60 Hz (UE) | |
495 W | |
230 V |
16,220 rpm | |
LCD grande y luminosa | |
25.4 cm | |
De 5 s a 9:59 h | |
31.9 cm | |
Microcentrífuga | |
Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, tapas estancas a aerosoles certificadas | |
Centrífuga 5427 R, mandos giratorios | |
Sí |
La centrífuga 5427 R es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.