Learn More
Hettich™ Centrifuge Adapters for 8-place Angel Rotors
Designed for use with Hettich Rotors. Hettich rotors are optimized for continuous duty and long service life
Marca:  Hettich™ 1467
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10004467
  • 32.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Adaptadores de centrífuga para rotores de ángulo de 8 posiciones
  • Para utilizar con centrífugas ROTOFIX 32 A y ROTINA 380/380 R
  • Para rotores nº 1418, 1721
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador para centrífuga
4 tubos de 1,1 a 15 ml
100 mm
4
Recogida de sangre/orina, fondo redondo, cónico, microlitro
17 mm
Centrífugas ROTOFIX 32 A y ROTINA 380/380 R con rotores nº 1418, 1721